Learn More
Cytiva Filtro Vacu-Guard
Per circoscrivere e isolare materiali infettivi nei generatori di vuoto e per proteggere il laboratorio. Il filtro Whatman™ Vacu-Guard consente di proteggere i sistemi di pompe per vuoto da vapori di solventi o contaminanti gassosi e aerosol a base di acqua.
206.00€ - 208.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PTFE |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | per l’isolamento di materiali infettivi |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Linea di prodotti | Vacu-Guard Filter |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10087552
|
Cytiva
6722-5001 |
60 mm | 25 cm2 |
206.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11364634
|
Cytiva
6722-5000 |
50 mm | 16 cm2 |
208.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect the laboratory. Whatman™ Vacu-Guard Filter protects vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
- Ottimo per la protezione dei sistemi di pompe per vuoto da vapori di solventi o contaminanti gassosi e aerosol a base di acqua
- Progettato per un uso in linea con collegamenti per raccordo portagomma per fori con DI da 10 a 12 mm
- La membrana trattiene il 99.99% delle particelle dell’aria maggiori di 0.1 μm
- Comprende una membrana in PTFE idrofobica
Specifica
PTFE | |
per l’isolamento di materiali infettivi | |
Vacu-Guard Filter | |
Inline Filter |
0.45 μm | |
Polipropilene | |
Confezione da 10 |