Learn More
Cytiva™ Membrane PTFE tipo WTP
Codice prodotto. 11305094
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.5 μm
1.0 μm
1.0μ m
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11305094 1.0 μm 25 mm pezzi 100
11344874 0.2 μm 25 mm pezzi 100
10634132 1.0μ m 47 mm pezzi 100
11354874 0.2 μm 47 mm pezzi 100
11364874 0.5 μm 47 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11305094 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 7590002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    471.00€ / pezzi 100
    Risparmia 45.00€
    8% Sconto
In stock
Adatte per applicazioni con solventi organici aggressivi, alcali e acidi forti, in quanto chimicamente stabili e inerti. Le membrane Whatman™ tipo WTP in PTFE sono particolarmente indicate per la preparazione di campioni per analisi HPLC e sterilizzazione con aria e gas.
Suited for applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis due to being chemically stable and inert. Whatman™ WTP Range PTFE Membranes are particularly suitable for preparing samples for HPLC analysis, air and gas sterilization.
PTFE stretched film, laminated to a nonwoven polypropylene support web>
  • Naturally hydrophobic
  • 0.5μm size is generally used for sample prefiltering in HPLC analyses for sample filtration where any solid particles can cause permanent damage to column
  • 0.2μm size is used in sterile venting of vacuum manifolds and sterile filtrate tanks and containers
Use up to 120°C (248°F); higher temperatures will cause laminate to soften.
Applications:
  • Clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids
  • Collecting moist dusts for subsequent analysis (0.5 and 1.0μm pore sizes)
  • Air and gas sterilization (0.2 and 0.5μm pore sizes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione del poro 1.0 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 17 L/min.cm2 (Gas)
Portata del gas 17L/min/cm2
Idrofobicità Hydrophobic
Tipo di membrana WTP
Quantità 100 Pack
Spessore (sistema metrico) 90 μm
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 25 mm