Learn More
Abnova™ Wheat Germ agglutinin native Protein from wheat germ
Codice prodotto. 16212280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16212280 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16212280 Fornitore Abnova™ N. del fornitore P5361.5mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Used for Enzyme, SDS-PAGE
Specifica
Formulazione Lyophilized from 0.05M Tris-HCl, 0.15M NaCl, pH 8.6
Quantità 5 mg
Status giuridico RUO
Content And Storage Store at -20°C. After reconstitution with deionized water containing 0.9% sodium chloride, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forma Lyophilized
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity, Sodium Dodecyl Sulfate–Polyacrylamide Gel Electrophoresis
Purity or Quality Grade ≥94%
Specie ospite Plants
Product Type Agglutinin (Wheat Germ) Native Protein