Learn More
R&D Systems™ Wheat Germ Agglutinin (WGA), Fluorescein
Codice prodotto. 18391518 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18391518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18391518 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore FL102110NB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Wheat Germ Agglutinin (WGA), Fluorescein
Concentrazione 5 mg/mL
Quantità 10 mg
Content And Storage Store at 4°C.
Product Line Novus
Tampone 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% sodium azide, 0.1 mM CaCl2