Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Codice prodotto. 12492741 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot unitSize
12492741 Amber pezzi 1000
12482741 Amber No pezzi 1000
12472741 Clear pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12492741 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 22479501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
  • Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
  • Limited volume inserts available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.77 in.
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 1000 Cs.
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot
Altezza (sistema metrico) 45 mm