Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in HDPE per scintillazione di liquidi da 20: Tappi in polipropilene
Codice prodotto. 10418721 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Pasta/foglio metallizzato
Senza rivestimento
Materiale chiusura:
Polietilene
Polipropilene
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Materiale chiusura unitSize
10418721 Foamed Polyethylene Polypropylene pezzi 500
11738839 Senza rivestimento Polietilene pezzi 500
10264472 Pasta/foglio metallizzato Polipropilene pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10418721 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 986700
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials are manufactured from rigid yet flexible HDPE plastic.
  • Foamed polyethylene liners resilient to acids, alkalis, solvents, alcohol, oils, household cosmetics and aqueous products
  • Metal foil/pulp liners resilient to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols
Order Info
O.D. x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61mm) with cap. Minimum neck I.D., 0.5 in. (12.3mm). Packaged in utility trays with each partitioned tray holding 100 vials. Packed with caps attached or caps packaged separately. Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps in a separate bag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Foamed Polyethylene
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 12.7 mm
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 20 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Tray
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm