Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per scintillazione di liquidi in PET da 20 ml, con tappi collegati
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Clarity of glass with the safety of plastic
- Vial can be incinerated; no harmful gas is generated
- Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
Order Info
Bianco. Imballati in vassoi di utilità con ogni vassoio a scomparti contenente 100 fiale.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Linerless |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.06 in. |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Offer low permeability to solvents and minimal background counts, vials can be safely incinerated, no harmful gas is generated |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Tipo di imballaggio | Tray |
| Volume (sistema imperiale) | 0.67 oz. |
| Vedi altri risultati |