Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per scintillazione di liquidi in PET da 20 ml, con tappi collegati
For optimal performance in the laboratory.  Wheaton™ 20mL PET Liquid Scintillation Vials, With Caps Attached offer low permeability to solvents and minimal background counts.
258.00€ - 382.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale PET
Volume (sistema metrico) 20 ml
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Materiale chiusura Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale chiusura Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
10515693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
986730
Polipropilene Polietilene espanso
258.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12487351
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
986734
Polyethylene Linerless
261.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11758929
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
986731
Polypropylene Metal Foil/Pulp
262.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12477351
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
986732
Urea Metal Foil/Cork
290.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11758839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
986736
Urea Polietilene
382.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La trasparenza del vetro e la sicurezza della plastica
  • Le fiale possono essere incenerite; non viene sprigionato alcun gas dannoso
  • Le fiale offrono bassa permeabilità a solventi e conteggi di background minimi
Order Info
Bianco. Imballati in vassoi di utilità con ogni vassoio a scomparti contenente 100 fiale.
Specifica
Specifica
1.06 in.
27 mm
20 ml
2.4 in.
0.67 oz.
61 mm
Bianco
PET
Offre bassa permeabilità ai solventi e conteggi di background minimi, i flaconi possono essere inceneriti in sicurezza, senza generazione di gas nocivi
Vassoio
Tappo a vite