Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 22mm Extractor
Codice prodotto. 12411571 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Parte inferiore della filettatura della vite:
24-400
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Parte inferiore della filettatura della vite Dimensione della confezione
12411571 24-400 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12411571 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 415502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    247.19€ / pezzi 1
    Risparmia 13.81€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 10-03-2027
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
  • Eliminates need for hooks, springs and clamps common to standard ground joint designs
Specifica
Product Type Soxhlet Extractor
Da utilizzare con (applicazione) Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Certificazione/Conformità ASTM E 438
Parte inferiore della filettatura della vite 24-400
Parte superiore della filettatura della vite 20-400