Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filtration Assembly (25 mm) |
| Materiale | Silicone |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| Tipo | Silicone Stopper No. 5 |