Descrizione
- Holds up to 30 standard microscope slides
- Constructed from stainless steel for durability and corrosion resistance
- Suitable for use in staining and histology laboratory workflows
- Compatible with standard 3 x 1 in. microscope slides
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Holder |
| Capacità vetrino | 30 |
| Tipo di chiusura | Hinged |
| Profondità (sistema imperiale) | 2.75 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 7 cm |
| Dimensioni (L x P) | 4.64 x 3.46 in. (11.8 x 8.8 cm) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscope Slide |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.64 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.8 cm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |