Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Rack per flaconi a 36 posizioni per flaconi OD con spazio di testa da 23 mm, 6 ml, 10 ml, 20 ml,
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Can be cleaned easily in an automatic washer or autoclaved
Progettato per l’utilizzo con fiale indipendenti Cryule™
- Autoclavabile a 121°C per 20 minuti
- Fondo apribile per agevolare lo scarico
- Indicizzazione alfanumerica
- Impilabile
- Materiale: polipropilene
- L x P x A: 32.2 x 9.1 x 2.8 cm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Vials |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 36 |
| Forma | Vertical |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 6, 10, 20 ml 23 mm diam. est. Flaconcini per l'analisi dello spazio di testa |
| Dimensioni (L x P x A) | 12.6 x 3.5 x 1.12 pollici (32.2 x 9.1 x 2.8 cm) |
| Vedi altri risultati |