Learn More
DWK Life Sciences Gruppi di filtrazione da 47 mm e accessori
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Designed for filtering viscous or proteinaceous solutions to produce ultraclean filtrate. Wheaton™ 47mm Filtration Assembly and Accessories are manufactured from the highest quality materials.
- Includes 300mL graduated funnel
- Includes PTFE support screen gasket
- Includes anodized clamp and a No. 8 silicone stopper
- Includes a 316 stainless steel support with 120 mesh screen
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE-coated Glass |
| Dimensione del poro | Da 40 a 60 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione generica, analisi di particolato o contaminazione microbiologica |
| Include | Una base di sostegno in vetro sinterizzato, porosità grossolana (da 40 a 60 μm), imbuto graduato da 300 ml, pinza in alluminio anodizzato, un tappo in silicone n. 8, raccordo per tubo di diametro interno di 0.25 pollici |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Tipo | Gruppo di filtrazione |
| Volume (sistema metrico) | Fino a 1000 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |