Learn More
DWK Life Sciences Gruppo di filtrazione da 47 mm con giunzione smerigliata standard 40/35, giunzione e supporto in vetro poroso
Codice prodotto. 11783703 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11783703 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11783703 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 419380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    584.34€ / pezzi 1
    Risparmia 40.66€
    6% Sconto
In stock
WHEATON™ 47mm Filtration Assembly with Standard Taper Joint Connection and Fritted Glass Support is recommended for routine filtration of organic solvents, corrosive liquids and removal of particulates from HPLC solvents. Manufactured from low extractable borosilicate glass.
  • Recommended for routine filtration of organic solvents, corrosive liquids and removal of particulates from HPLC solvents
  • Ground joint connection eliminates phthalate contamination that can occur when using silicone or neoprene stoppers
  • Support base has a 40 to 60 micron porosity glass frit with integral vacuum connection located above the drip tip to prevent filtrate from entering the vacuum line
  • Each apparatus supplied with a funnel, anodized aluminum clamp, 47mm fritted glass support base and a filtration flask
  • Joints are 40/35; manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
  • Hose connection accepts 0.25 in. (6 mm) I.D. flexible tubing
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, classe A
Connettori Portagomma
Monouso Reusable
Materiale Vetro
Dimensione del poro Da 40 a 60 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di routine di solventi organici, liquidi corrosivi, rimozione di particolato da solventi HPLC, filtrazione generica
Include Una base di sostegno in vetro sinterizzato, porosità grossolana, imbuto graduato, pinza in alluminio anodizzato, beuta per filtrazione da 1 l
N. per custodia Contenitore da 1
Tipo Gruppo di filtrazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtration Assembly and vacuum pump