Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Rack a 50 posti con diam. int. 28.1 mm Pozzetti
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Vial racks can be stacked even with vials in place. Can be cleaned easily in an automatic washer or autoclaved
- Autoclavabile a 121°C per 20 minuti
- Fondo del pozzetto apribile per agevolare lo scarico
- Indice alfanumerico
- Impilabile
- Diametro pozzetto: 9.5 mm
- L x P x A: 33 x 17 x 3 cm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Vials |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 50 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 121°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 13 x 6.6 x 1.25 pollici (33 x 17 x 3 cm) |
| Vedi altri risultati |