Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Codice prodotto. 12447191 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Colore:
Amber
Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Forma:
Round
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Diametro collo esterno (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
12447191 500 mL Amber 32 mm Square Pezzo
12457191 1000 mL Amber 45 mm Square Pezzo
12467191 2500 mL Amber 45 mm Round Pezzo
12427191 250 mL Amber 32 mm Square Pezzo
12437191 500 mL Clear 32 mm Round Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12447191 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 844027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.65€
    63.12€ / pezzi 1
    Risparmia 5.53€
    8% Sconto
In stock
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
  • Corresponding neck adapters supplied with the dispensers.
Specifica
Product Type Reagent Bottle
Colore Amber
Materiale Soda Lime Glass
Volume (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 520 model bottletop dispenser
Forma Square
Volume (sistema imperiale) 16.9 oz.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.25 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 32 mm