Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Codice prodotto. 12483711 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. sequenza:
1 to 36
37 to 72
73 to 108
Specials
Unnumbered
Dimensione della confezione:
pezzi 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. sequenza Dimensione della confezione
12483711 Specials pezzi 36
12413711 Unnumbered pezzi 36
12423711 1 to 36 pezzi 36
12443711 37 to 72 pezzi 36
12463711 73 to 108 pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12483711 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 22749499G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00€
    1613.65€ / pezzi 36
    Risparmia 236.35€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
  • Type I borosilicate glass construction
  • Height: 115mm (4.53 in.)
  • Diameter: 43mm (1.69 in.)
  • Capacity: 60mL (2 oz.)
Specifica
Codice a barre Yes
Volume (sistema metrico) 60 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action
Area del contrassegno Yes
Materiale Borosilicate Glass
N. sequenza Specials
Tappo Pennyhead
Volume (sistema imperiale) 2.02 oz.
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Diametro (sistema imperiale) 1.69 in.
Diametro (sistema metrico) 4.3 cm