Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 90-Position Rack for 17.1 mm Open ID
Codice prodotto. 11591325 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
90
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11591325 90 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11591325 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 868810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    294.12€ / pezzi 5
    Risparmia 21.88€
    6% Sconto
In stock
WHEATON™ rack provides a durable, autoclavable polypropylene solution for secure vial organization. Featuring alphanumeric indexing, efficient drainage, and stackable stability, it ensures easy handling, cleaning, and reliable sample management in the lab.
Save valuable lab space with this stackable and autoclavable vial rack
  • Manufactured from polypropylene
  • Size of rack depends on vial OD
  • Easy to clean and autoclavable
  • Alphanumeric indexing indicated on rack
  • The racks are sturdy and stackable, even when the vials are in place
  • Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Vials
Materiale Polypropylene
Posizioni 90
Forma Vertical
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 Cryule 1 and 2mL 12mm dia. round bottom autosampler vials with screw caps or 12 x 75mm Glass culture tubes
Dimensioni (L x P x A) 13 x 6.6 x 1.25 in. (33 x 17 x 3cm)
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 17.1 mm
Product Type Vial Rack
Diametro (sistema metrico) interno 17.1 mm
Ripiani Removable
Altezza (sistema metrico) 3 cm
Matrice 6 x 15
Larghezza (sistema metrico) 17 cm