Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ 96-Position Polypropylene Vial Racks for 8mm Chromatography Vials
Codice prodotto. 10205312 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
96
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni unitSize
10205312 96 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10205312 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 985750
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be cleaned easily in an automatic washer or autoclaved
Wheaton™ 96-Position Polypropylene Vial Racks for 8mm Chromatography Vials
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Open well bottom to facilitate drainage
  • Alphanumeric indexing
  • Stackable
  • Well Dia.: 9.5mm
  • L x W x H: 18.5 x 12.5 x 2.2cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Posizioni 96
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8mm Chromatography vials
Dimensioni (L x P x A) 7.28 x 5 x 0.86 in. (18.5 x 12.5 x 2.2cm)
Lunghezza (sistema metrico) 18.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.86 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.95 cm
Product Type Vial Rack
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Matrice 5 x 10
Larghezza (sistema metrico) 12.5 cm