Descrizione
- 40% larger opening than standard vials
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts
- 9 mm screw thread
- Use with Wheaton ABC Screw Caps
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Dimensione chiusura | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |