Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Amber Boston Rounds with PTFE Faced PE-lined Caps
Codice prodotto. 10234642 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10234642 1000 mL 33-400 mm pezzi 12
10051382 30 mL 20-400 mm pezzi 48
10623143 60 mL 20-400 mm pezzi 24
10061382 125 mL 22-400 mm pezzi 24
10633143 250 mL 24-400 mm pezzi 12
10376422 500 mL 28-400 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10234642 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216847
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
WHEATON™ Amber Boston Rounds with PTFE Faced PE-lined Caps are made from USP Type III soda-lime glass to protect light-sensitive solutions. The narrow mouth enables careful pouring to prevent spillage, and the PTFE faced PE-lined cap provides a reliable seal.
Amber Type III soda-lime glass protects light-sensitive solutions
  • Amber USP Type III soda-lime glass protects light-sensitive solutions and dry powders
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
  • PTFE faced polyethylene-lined cap provides a reliable, chemical-resistant seal
  • Available in a range of capacities from 1 oz. (30mL) to 32 oz. (1000mL)
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 3.7 in.
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 208 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.18 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Boston Round Bottle