Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with PTFE Faced PE-lined Caps
Codice prodotto. 10623143 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10623143 60 mL 20-400 mm pezzi 24
10051382 30 mL 20-400 mm pezzi 48
10061382 125 mL 22-400 mm pezzi 24
10633143 250 mL 24-400 mm pezzi 12
10376422 500 mL 28-400 mm pezzi 12
10234642 1000 mL 33-400 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10623143 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216843
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Amber Type III soda-lime glass protects light-sensitive solutions
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.53 in.
Materiale Glass
Colore chiusura White
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes