Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Dropping Bottle
Codice prodotto. 10236504 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore unitSize
10236504 50 mL Clear pezzi 6
12417401 50 mL Amber pezzi 6
12329719 100 mL Amber pezzi 6
12407401 100 mL Clear pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10236504 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W211734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.15€
    154.30€ / pezzi 6
    Risparmia 16.85€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers stains or indicator solutions drop by drop
  • Complete with a glass stopper
  • A partial turn of the ground glass stopper seals the bottle
  • Manufactured from soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • Not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1.69 oz., 50 mL
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.77 in.
Include Pouring spout
Materiale Glass
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Dropping Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Materiale chiusura Glass
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Stopper