Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Amber Glass Dropping Bottle
Codice prodotto. 12417401 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
12417401 50 mL Amber pezzi 6
10236504 50 mL Clear pezzi 6
12329719 100 mL Amber pezzi 6
12407401 100 mL Clear pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12417401 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W211754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    154.30€ / pezzi 6
    Risparmia 17.70€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
WHEATON™ Amber Glass Dropping Bottle delivers stains or indicator solutions drop by drop. Available in clear or amber soda-lime glass, each bottle includes a ground glass stopper that seals with a partial turn. Conforms to USP Type III requirements.
Delivers stains or indicator solutions drop by drop
  • Available in clear or amber glass
  • Complete with a ground glass stopper
  • A partial turn of the ground glass stopper seals the bottle
  • Manufactured from soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità 1.69 oz., 50 mL
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.77 in.
Include Pouring spout
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Dropper Capacity 50 mL
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.77 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Chemical Label Unlabeled
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Stopper
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Dropping Bottle