Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
Descrizione
- Amber borosilicate glass bottle with narrow mouth
- Protects light-sensitive reagents and solutions
- Ground-glass octagon flat stopper provides excellent seal; protects top lip of bottle from dust
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.83 in. |
| Materiale | Glass |
| Colore chiusura | Amber |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.7 in. |
| Materiale chiusura | Borosilicate Glass |
| Vedi altri risultati |