Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Vials for Environmental Analysis
Codice prodotto. 12399929 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
60 mm
98 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
12399929 40 mL 98 mm pezzi 72
12379929 20 mL 60 mm pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12399929 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W224614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.55€
    290.51€ / pezzi 72
    Risparmia 15.04€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber Vial with Open Top White Polypropylene PTFE Faced Silicone Lined Cap
  • Septa of 5 mils of PTFE facing 120 mils of silicone is bonded to cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Da utilizzare con (applicazione) Environmental analysis
Volume (sistema imperiale) 10 dr.
Volume (sistema metrico) totale 40 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap (Open-top)
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Product Type Vial