Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Open Top Cap with Gray Butyl Septa and Flange
Replacement Black Phenolic Screw Caps for Media Bottles
Marca:  DWK Life Sciences 240680
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.45150kg
Codice prodotto. 12731798
  • 154.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata
31-03-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Open Top Cap With Gray Chlorobutyl / 50 Septa and Flange
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
ISO 9001
Black
Phenolic
Open Top Cap
Bottle
Gray Butyl septa and flange
100 Case
33-430