Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Open-Top Screw Caps Without Liners
Codice prodotto. 10399143 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10399143 24 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10399143 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W240506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.01€
    38.91€ / pezzi 200
    Risparmia 4.10€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Specifica
Colore Black
Materiale Phenolic Resin
N. per custodia 200 Cs.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 24 mm
Finitura collo 8-425
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autosampler vial
Certificazione/Conformità ISO 9001
Product Type Open Top Screw Cap