Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottle without Stopper
Codice prodotto. 12493751 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12493751 300 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12493751 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 227498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00€
    333.27€ / pezzi 24
    Risparmia 48.73€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Type I Borosilicate glass bottles are effective for a variety of applications
  • Clear-glass allows easy viewing of bottle contents
  • Diameter: 69mm (2.72 in.)
  • Height: 143mm (5.63 in.)
  • Capacity: 300mL (10 oz.)
Specifica
Codice a barre No
Volume (sistema metrico) 300 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action
Area del contrassegno Yes
Materiale Borosilicate Glass
N. sequenza Unnumbered
Volume (sistema imperiale) 10.14 oz.
Altezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Altezza (sistema metrico) 14.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 2.7 in.
Diametro (sistema metrico) 6.9 cm