Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilicate Glass Coliwasa Samplers
Codice prodotto. 12487301 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Prescored Coliwasa Sampler
Unscored Coliwasa Sampler
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
12487301 Unscored Coliwasa Sampler pezzi 12
12497301 Prescored Coliwasa Sampler pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12487301 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 885230
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer excellent chemical resistance and can be cleaned repeatedly
  • PTFE seal permits sampling to within 0.5 in. (1.3cm) of drum bottom
  • Positive seal allows transfer of sample to bottle without any loss
  • A 200mL sample may be obtained from a full 55 gal. (208L) drum
  • Available prescored for disposal after a single use or unscored for repeated use
Order Info
Capacity: 6.8 oz. (200mL); Dimensions: 0.88 in. dia. x 42 in.L (2.2 x 107cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Unscored Coliwasa Sampler
Materiale Borosilicate Glass
Materiale sigillante PTFE
Capacità (sistema imperiale) 6.76 oz.
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.86 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 1.3 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 2.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 106.6 cm