Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. 12349859 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
1000 ml
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantità:
12/contenitore
12/scatola
180/Cs.
216/Cs.
24/contenitore
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 432
pezzi 60
pezzi 84
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Quantità unitSize
12349859 30 mL 28-400 mm 432/Cs. pezzi 432
11784189 30 mL 28-400 mm 24/contenitore pezzi 24
12359859 60 mL 33-400 mm 216/Cs. pezzi 216
11774189 60 mL 33-400 mm 24/contenitore pezzi 24
12369859 125 mL 38-400 mm 180/Cs. pezzi 180
10689895 125 mL 38-400 mm 24/contenitore pezzi 24
11714199 250 ml 45-400 mm 24/contenitore pezzi 24
12379859 250 mL 45-400 mm 84/Cs. pezzi 84
12389859 500 mL 53-400 mm 60/Cs. pezzi 60
11714219 500 mL 53-400 mm 12/contenitore pezzi 12
11759665 1000 ml 53-400 mm 12/scatola pezzi 12
12399859 1000 mL 53-400 mm 36/Cs. pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12349859 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.35€
    566.02€ / pezzi 432
    Risparmia 92.33€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro ambrato per la conservazione di polveri fotosensibili. I flaconi a imboccatura larga color ambra Wheaton™ con chiusure rivestite in polivinile sono disponibili in numerosi formati.
Amber glass for storing light-sensitive powders. Wheaton™ Bottles Amber Wide-Mouth Packers with Polyvinyl-lined Closures are available in several capacities.
  • USP Type III soda-lime glass
  • Allows for easy removal of contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30 mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.45 in.
Materiale Glass
Quantità 432/Cs.
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Tipo di chiusura Screw Cap