Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps For Liquid Scintillation Vials
Use as replacement caps or for vials that are provided without caps
Marca:  DWK Life Sciences 241018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.81020kg
Codice prodotto. 12438762
  • 331.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials
  • Case of 1000 provides an economical alterative
  • Not autoclavable
Specifica
Specifica
Cap Size: 24-400
White
Screw Cap
Liquid Scintillation Vial
Metal Foil
Urea
24-400