Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Ideal for solvent, chemical and sample storage
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
- Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
- Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Imballaggio | Confezione convenienza |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | EPA, FDA |
| Altezza (sistema metrico) | 138 mm |
| Vedi altri risultati |