Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Clear Boston Rounds Without Caps
Codice prodotto. 12389749 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 288
pezzi 432
pezzi 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
12389749 250 mL 24-400 mm pezzi 108
12359749 30 mL 20-400 mm pezzi 432
12369749 60 mL 20-400 mm pezzi 288
12379749 125 mL 22-400 mm pezzi 160
10205789 500 mL 28-400 mm pezzi 60
12309759 1000 mL 33-400 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12389749 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    139.27€ / pezzi 108
    Risparmia 7.73€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
WHEATON™ Clear Boston Rounds Without Caps are ideal for solvent, chemical, or sample storage. Made from clear Type III soda-lime glass, these cap-free bottles offer reliable containment for laboratory and general-purpose applications.
Ideal for solvent, chemical or sample storage
  • Clear Type III soda-lime glass construction
  • Suitable for solvent, chemical, and sample storage
  • Available in multiple capacities to suit a range of laboratory and general-purpose applications
  • Sold without caps for flexible closure selection
Specifica
Capacità 8.45 oz., 250 mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura White
Closure Included No
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Boston Round Bottle
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.