Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Poly-Seal™-lined Closures
Codice prodotto. 12369799 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
12369799 15 mL 20-400 mm pezzi 48
12379799 30 mL 24-400 mm pezzi 48
12389799 60 mL 28-400 mm pezzi 48
12399799 125 mL 33-400 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12369799 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216889
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square shape maximizes lab storage space
  • USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 oz., 15 mL
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.02 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Black
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.44 in.
Rivestimento interno chiusura Polyseal
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Screw Cap