Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Clear French Square Bottles with Poly-Seal™-Lined Closures
Codice prodotto. 12399799 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
12399799 125 mL 33-400 mm pezzi 24
12369799 15 mL 20-400 mm pezzi 48
12379799 30 mL 24-400 mm pezzi 48
12389799 60 mL 28-400 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12399799 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    55.03€ / pezzi 24
    Risparmia 7.87€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
WHEATON™ Clear French Square Bottles with Poly-Seal™-Lined Closures maximize lab storage space with their square profile. Made from USP Type III soda-lime glass, they are ideal for solvent, chemical or sample storage. Available with caps attached or in bulk packs without caps.
  • Clear USP Type III soda-lime glass construction
  • Square shape maximizes laboratory storage space
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
  • Poly-Seal™ lined closures provide a secure seal
  • Available with screw thread caps attached or in bulk packs without caps
Specifica
Capacità 4.23 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.77 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Black
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 113 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.44 in.
Rivestimento interno chiusura Polyseal
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Forma French Square
Product Type French Square Bottle