Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
Codice prodotto. 10173342 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità unitSize
10173342 15 mL 48/Cs. pezzi 48
10011412 30 mL 48/Cs. pezzi 48
12309809 30 mL 280/Cs. pezzi 280
10730435 60 mL 48/Cs. pezzi 48
12319809 60 mL 240/Cs. pezzi 240
10316852 125 mL 24/Cs. pezzi 24
12329809 125 mL 120/Cs. pezzi 120
10673683 250 mL 24/Cs. pezzi 24
10153102 500 mL 24/Cs. pezzi 24
12349809 500 mL 40/Cs. pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10173342 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216871
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square shape maximizes lab storage space
  • USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 oz., 15 mL
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.2 in.
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 48/Cs.
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.52 in.
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Screw Cap