Learn More
DWK Life Sciences Flaconi quadrati francesi trasparenti con coperchi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 10501043 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10501043 30 ml pezzi 48
10396892 15 ml pezzi 48
10483322 60 ml pezzi 48
10633523 125 ml pezzi 24
10255112 250 ml pezzi 24
10693683 500 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10501043 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.03€
    81.41€ / pezzi 48
    Risparmia 11.62€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
WHEATON™ Clear French Square Bottles with PTFE Faced PE-lined Closures are made from clear USP Type III soda-lime glass. The square shape maximizes lab storage space and the bottles are ideal for solvent, chemical or sample storage. Available in multiple sizes.
  • Clear USP Type III soda-lime glass conforming to ASTM E438, Type II requirements
  • Square shape maximizes lab storage space
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
  • PTFE faced foamed polyethylene-lined closures provide a secure, chemical-resistant seal
  • Wide mouth opening suitable for a variety of laboratory applications
  • Available with screw thread caps attached or in bulk packs without caps
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Materiale Vetro sodico calcico
Colore chiusura Bianco
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.91 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/polietilene
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1 once
Forma French Square
Product Type French Square Bottle