Learn More
DWK Life Sciences Flaconi quadrati francesi trasparenti con coperchi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 10693683 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10693683 500 ml pezzi 24
10396892 15 ml pezzi 48
10501043 30 ml pezzi 48
10483322 60 ml pezzi 48
10633523 125 ml pezzi 24
10255112 250 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10693683 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216882
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square shape maximizes lab storage space
  • USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 2.67 in.
Materiale Vetro sodico calcico
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 169 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.65 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/polietilene
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 68 mm
Tipo di chiusura Screw Cap