Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Rubber-lined Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Clear USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 oz., 250 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.2 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 139 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.47 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Rubber |
| Vedi altri risultati |