Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Clear French Square Bottles without Caps
Codice prodotto. 12359809 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
12359809 30 mL 24-400 mm pezzi 280
12369809 60 mL 28-400 mm pezzi 240
12860764 125 mL 33-400 mm pezzi 120
12389809 250 mL 43-400 mm pezzi 84
12399809 500 mL 48-400 mm pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12359809 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    244.64€ / pezzi 280
    Risparmia 36.36€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
WHEATON™ Clear French Square Bottles without Caps are made from clear USP Type III soda-lime glass with a wide mouth for easy filling. Their square shape maximizes lab storage space and they are ideal for solvent, chemical, or sample storage.
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Wide mouth for easy filling and dispensing
  • Clear glass allows for easy viewing of contents
  • Square shape maximizes laboratory storage space
  • Ideal for solvent, chemical, or sample storage
  • Available in multiple sizes with corresponding screw cap openings
Specifica
Capacità 1.01 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Materiale Soda Lime Glass
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.83 in.
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Forma French Square
Product Type French Square Bottle