Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Glass E-Z Vials
Marca:  DWK Life Sciences 225175
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.63080kg
Codice prodotto. 10226351
  • 191.52€ / pezzi 1000
Spedizione stimata
21-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 40% large opening
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Use with 11 mm aluminum seals
  • Limited volume insert
Specifica
Specifica
Clear
Silica Glass
Crimp Cap
1000 Case
12 mm
1.8 mL
32 mm
11 mm