Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
Codice prodotto. 10739151 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 mL
25 ml
40 ml
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Altezza (sistema metrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
98 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione chiusura Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10739151 4 ml 13-425 15 mm 48 mm pezzi 144
10242431 2 ml 8-425 12 mm 38 mm pezzi 288
10160861 8 ml 15-425 17 mm 63 mm pezzi 144
11734159 12 ml 15-425 19 mm 68 mm pezzi 144
10446151 20 ml 24-400 28 mm 60 mm pezzi 72
10504291 16 ml 18-400 21 mm 73 mm pezzi 144
11758769 25 ml 24-400 28 mm 73 mm pezzi 72
10628135 40 ml 24-400 28 mm 98 mm pezzi 72
11744159 24 mL 20-400 23 mm 88 mm pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10739151 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    135.08€ / pezzi 144
    Risparmia 29.92€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
  • Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
  • Vials and caps are autoclavable
  • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
  • Cap and Cap Liners
    • Solid top, black phenolic caps
    • 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
    • PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
Tappi di ricambio in vendita separatamente.
Compliance
Fiale trasparenti conformi alle norme USP tipo 1 e ASTM™ E 438 tipo 1, requisiti di classe A.
Specifica
Material (Liner) Gomma 14B
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 4 ml
Da utilizzare con (applicazione) Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1.1 dr.
Product Line Wheaton
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 144/Cs.
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-T File™ e rack per fiale
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità ASTM Tipo I, Classe A, USP Tipo I
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Product Type Sample Vial in Lab File