Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Codice prodotto. 12359829 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12359829 125 mL pezzi 24
12369829 250 mL pezzi 24
12379829 500 mL pezzi 24
12389829 2000 mL pezzi 6
12399829 4000 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12359829 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.16€
    37.76€ / pezzi 24
    Risparmia 5.40€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 19-10-2026
Ideal for the storage of dry materials and specimens
  • Clear for easy viewing of contents
  • Wide mouth for easy access to contents
  • Rounded shoulders
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
Specifica
Capacità 4 oz., 125mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.04 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.