Learn More
DWK Life Sciences Recipienti Wheaton™ trasparenti a pareti dritte con tappi rivestiti in polivinile
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Prodotto eccellente per la conservazione di materiale e di campioni a secco, visibili attraverso il vetro a calce sodata trasparente di tipo III
- L'ampia imboccatura consente un facile accesso al contenuto con cucchiai o spatole
Ogni confezione convenienza di flaconi comprende etichette Hazard Communication Standard per una corretta identificazione del contenuto ed etichette antimanomissione per proteggere l'integrità dei campioni in transito o durante la conservazione a lungo termine
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
Vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 2,87in. |
| Materiale | Vetro |
| Imballaggio | Confezione convenienza |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |