Learn More
DWK Life Sciences Recipienti Wheaton™ trasparenti a pareti dritte con tappi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. 10425595 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Imballaggio:
Confezione convenienza
Convenience Pack
Valu-bulk Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
10425595 60 mL Valu-bulk Pack pezzi 144
10717944 60 mL Convenience Pack pezzi 24
10386942 125 ml Confezione convenienza pezzi 24
10051332 250 ml Confezione convenienza pezzi 12
10768324 500 mL Confezione convenienza pezzi 12
10133342 1000 ml Confezione convenienza pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10425595 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    257.64€ / pezzi 144
    Risparmia 14.36€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 12-04-2027
Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Prodotto eccellente per la conservazione di materiale e di campioni a secco, visibili attraverso il vetro a calce sodata trasparente di tipo III
  • L'ampia imboccatura consente un facile accesso al contenuto con cucchiai o spatole
Ogni confezione convenienza di flaconi comprende etichette Hazard Communication Standard per una corretta identificazione del contenuto ed etichette antimanomissione per proteggere l'integrità dei campioni in transito o durante la conservazione a lungo termine
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
Vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.16 in.
Materiale Glass
Imballaggio Valu-bulk Pack
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53 to 400 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Forma Straight-sided
Monouso Reusable
Product Type Straight-sided Jar