Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Straight-Sided Jars with TFE-lined Caps
Codice prodotto. 11591115 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
11591115 250 mL 70-400 mm pezzi 12
10632373 60 mL 53-400 mm pezzi 24
10317092 125 mL 58-400 mm pezzi 24
11501125 500 mL 89-400 mm pezzi 12
10275302 1000 mL 89-400 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11591115 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
  • Walls allow for complete removal of contents
  • Wide-mouth design is great for large solid samples
  • Each case of Convenience Pack Bottles includes Hazard Communication labels for proper content identification and Tamper Evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear USP Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2,87in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità USP Tipo III
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Product Type Straight-sided Jar
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 70-400 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes