Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals
Codice prodotto. 17922681 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Colore chiusura:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 285
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Colore chiusura unitSize
17922681 13 mm Blue pezzi 285
17932681 13 mm Red pezzi 285
17972621 20 mm Blue pezzi 125
17942581 20 mm Red pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17922681 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W988010S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.60€
    801.55€ / pezzi 285
    Risparmia 30.05€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
  • Sterile
  • Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Materiale Aluminum
Sterilità Sterile
N. per custodia 285/Cs.
Product Line Wheaton CompletePAK
Tipo di chiusura Sterile Flip Seal
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 mL Serum Vial
Certificazione/Conformità USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.