Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK™ Sterile Components Seals
Codice prodotto. 17972621 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Colore chiusura:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 285
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Colore chiusura Dimensione della confezione
17972621 20 mm Blue pezzi 125
17922681 13 mm Blue pezzi 285
17932681 13 mm Red pezzi 285
17942581 20 mm Red pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17972621 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W988012S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    389.74€ / pezzi 125
    Risparmia 15.26€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 14-06-2027
The WHEATON™ COMPLETEPAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
  • Sterile
  • Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Colore chiusura Blue
Materiale Aluminum
Sterilità Sterile
N. per custodia 125/Cs.
Product Line Wheaton CompletePAK
Tipo di chiusura Sterile Flip Seal
Dimensione chiusura 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 or 10 mL Serum Vial
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified
Product Type Sterile Seal