Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Stoppers
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Stile:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G Straight Plug
Ultra Pure Straight Plug
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 285
Descrizione
- Sterile
- Stopper
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| N. per custodia | 125/Cs. |
| Stile | OmniFlex 3G Igloo |
| Product Line | Wheaton CompletePAK |
| Certificazione/Conformità | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
| Dimensione chiusura | 20 mm |